4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26333.03
H26333.06
H26333.03EA
454
PLN
H26333.03
H26333.06
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate ≥97%
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Purity: 97+%
CAS No.: 3945-69-5
Molecular Formula: C10H17ClN4O3.xH2O
Formula Weight: 276.72(anhy)
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 8026872
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD03613550
Formuła:
C₁₀H₁₇ClN₄O₃·xH₂O Temp. topnienia: 110…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03613550 Numer CAS: 3945-69-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |