Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26310.03
H26310.06
H26310.03EA
339
PLN
H26310.03
H26310.06
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Purity: 97%
CAS No.: 252938-22-0
Molecular Formula: C12H13FO4
Formula Weight: 240.23
MDL No.: MFCD01934558
Formuła:
C₁₂H₁₃FO₄ MW: 240.23 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01934558 Numer CAS: 252938-22-0 Numer WE (dawny EINECS): None |