4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Trimethyl[4-(phenylethynyl)phenyl]silane
H26300.03
H26300.06
H26300.14
H26300.03EA
235
PLN
H26300.03
H26300.06
H26300.14
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Purity: 99%
CAS No.: 136459-72-8
Molecular Formula: C17H18Si
Formula Weight: 250.42
Melting Point: 37-39°
MDL No.: MFCD09953470
Formuła:
C₁₇H₁₈Si MW: 250.42 g/mol Temp. topnienia: 37…39 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09953470 Numer CAS: 136459-72-8 |