Dimethyl cyclohexylmalonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26289.03
H26289.06
H26289.03EA
520
PLN
H26289.03
H26289.06
Dimethyl cyclohexylmalonate 95%
Dimethyl cyclohexylmalonate
Purity: 95%
CAS No.: 49769-76-8
Molecular Formula: C11H18O4
Formula Weight: 214.26
Refractive Index: 1.4565
MDL No.: MFCD05666206
Formuła:
C₁₁H₁₈O₄ MW: 214.26 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05666206 Numer CAS: 49769-76-8 |