Drukuj
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
H26226.06 H26226.14
H26226.06EA 1510 PLN
H26226.06 H26226.14
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Purity: 98% CAS No.: 98327-87-8 Molecular Formula: C44H32P2 Formula Weight: 622.69 Melting Point: 281-285° Beilstein Reference: 5321443 MDL No.: MFCD00010805
Formuła: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622.67 g/mol
Temp. topnienia: 281…285 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010805
Numer CAS: 98327-87-8
Numer WE (dawny EINECS): None