tert-Butyl hydrogen malonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, mono-tert-Butyl malonate
H26223.06
H26223.14
H26223.06EA
429
PLN
H26223.06
H26223.14
tert-Butyl hydrogen malonate 96%
tert-Butyl hydrogen malonate
Purity: 96%
CAS No.: 40052-13-9
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 90°/2mm
Beilstein Reference: 1765457
MDL No.: MFCD00191886
Formuła:
C₇H₁₂O₄ MW: 160.17 g/mol Temp. Wrzenia: 90 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 19…20 °C Gęstość: 1.04 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191886 Numer CAS: 40052-13-9 |