3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
H26193.03
H26193.06
H26193.03EA
1090
PLN
H26193.03
H26193.06
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 131858-37-2
Molecular Formula: C7H5BrFNO2
Formula Weight: 234.02
Melting Point: 46-48°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD03094237
Formuła:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234.024 g/mol Temp. topnienia: 46…48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094237 Numer CAS: 131858-37-2 ADR: 8 II |