4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26154.MD
H26154.03
H26154.MDEA
648
PLN
H26154.MD
H26154.03
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 878572-17-9
Molecular Formula: C8H3F4NO4
Formula Weight: 253.11
Melting Point: 120-124°
MDL No.: MFCD08282778
Formuła:
C₈H₃F₄NO₄ MW: 253.11 g/mol Temp. topnienia: 120…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08282778 Numer CAS: 878572-17-9 |