Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
H26083.03
H26083.MD
H26083.03EA
7210
PLN
H26083.03
H26083.MD
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
CAS No.: 12245-39-5
Molecular Formula: C13H19O2Rh
Formula Weight: 310.19
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD00075046
Formuła:
C₁₃H₂₀O₂Rh Temp. topnienia: 136…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075046 Numer CAS: 12245-39-5 |