3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26074.06
H26074.03
H26074.06EA
4910
PLN
H26074.06
H26074.03
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone
Purity: 97%
CAS No.: 5192-62-1
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 209-211°
MDL No.: MFCD00090424
Formuła:
C₇H₈O₃ Temp. topnienia: 209…211 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00090424 Numer CAS: 5192-62-1 |