4-Cyanophenylacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(4-Cyanophenyl)acetic acid
H26062.03
H26062.06
H26062.03EA
1080
PLN
H26062.03
H26062.06
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5462-71-5
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 150-152°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD06798066
Formuła:
C₉H₇NO₂ MW: 161.16 g/mol Temp. topnienia: 150…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06798066 Numer CAS: 5462-71-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-753-7 ADR: 6.1 III |