N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26061.14
H26061.06
H26061.03
H26061.14EA
6360
PLN
H26061.14
H26061.06
H26061.03
N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide ≥98%
N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 144222-34-4
Molecular Formula: C21H22N2O2S
Formula Weight: 366.48
Melting Point: 127-132°
Optical Rotation: -31° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD02093428
Formuła:
C₂₁H₂₂N₂O₂S Temp. topnienia: 127…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093428 Numer CAS: 144222-34-4 |