3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
H26053.MD
H26053.03
H26053.MDEA
515
PLN
H26053.MD
H26053.03
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 889940-13-0
Molecular Formula: C5H7F3O2
Formula Weight: 156.12
Melting Point: 66-73°
Boiling Point: 76-77°/14mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08445819
Formuła:
C₅H₇F₃O₂ MW: 156.11 g/mol Temp. Wrzenia: 76…77 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 66…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08445819 Numer CAS: 889940-13-0 ADR: 8 III |