4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
H26035.MD
H26035.03
H26035.MDEA
206
PLN
H26035.MD
H26035.03
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 589-06-0
Molecular Formula: C10H11FO2
Formula Weight: 182.20
Melting Point: 44-46°
MDL No.: MFCD03788503
Formuła:
C₁₀H₁₁FO₂ MW: 182.2 g/mol Temp. topnienia: 44…46 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788503 Numer CAS: 589-06-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-631-8 |