2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26023.03
H26023.06
H26023.03EA
532
PLN
H26023.03
H26023.06
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1194-64-5
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.59
Flash Point: 99°(210°F)
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 74°/0.4mm
MDL No.: MFCD01934409
Formuła:
C₈H₇ClO Temp. Wrzenia: 74 °C (0,4 mmHg) Temp. topnienia: 36…38 °C Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01934409 Numer CAS: 1194-64-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...