tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26014.09
H26014.18
H26014.09EA
536
PLN
H26014.09
H26014.18
tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Purity: 97%
CAS No.: 78888-18-3
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 79°(175°F)
Melting Point: 34-39°
Boiling Point: 48-50°/1mm
MDL No.: MFCD00191870
Formuła:
C₈H₁₅NO₂ Temp. Wrzenia: 48…50 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 34…39 °C Gęstość: 0,938 Temp. Zapłonu: 79 °C (175 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191870 Numer CAS: 78888-18-3 |