4-tert-Butoxyphenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hydroquinone Mono-tert-butyl Ether
H26013.03
H26013.06
H26013.03EA
538
PLN
H26013.03
H26013.06
4-tert-Butoxyphenol 98%
4-tert-Butoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2460-87-9
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Odour: Phenol-like
Melting Point: 151-153°
MDL No.: MFCD02183556
Formuła:
C₁₀H₁₄O₂ Temp. topnienia: 151…153 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02183556 Numer CAS: 2460-87-9 |