Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
H25932.06
H25932.03
H25932.06EA
916
PLN
H25932.06
H25932.03
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 25991-27-9
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 146-148°/0.75mm
Beilstein Reference: 1424749
MDL No.: MFCD00075443
Formuła:
C₇H₆O₄ Temp. Wrzenia: 146…148 °C (0,75 mmHg) Temp. topnienia: 74…77 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075443 Numer CAS: 25991-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 247-397-9 |