Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylate, 2-(Ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester
H25927.18
H25927.09
H25927.18EA
3520
PLN
H25927.18
H25927.09
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 571-55-1
Molecular Formula: C9H11F3O4
Formula Weight: 240.18
Flash Point: 104°(220°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 80-82°/1mm
MDL No.: MFCD02677683
Formuła:
C₉H₁₁F₃O₄ MW: 240.18 g/mol Temp. Wrzenia: 80…82 °C (1 mmHg) Gęstość: 1.235 Temp. Zapłonu: 104 °C (220 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02677683 Numer CAS: 571-55-1 |