Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H25893.06
H25893.03
H25893.06EA
3980
PLN
H25893.06
H25893.03
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Purity: 95%
CAS No.: 36042-99-6
Molecular Formula: C20H14ClP
Formula Weight: 320.76
Melting Point: 154-157°
Boiling Point: 227-229°/0.6mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD09753469
Formuła:
C₂₀H₁₄ClP Temp. Wrzenia: 227…229 °C (0,6 mmHg) Temp. topnienia: 154…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09753469 Numer CAS: 36042-99-6 ADR: 8,II |