2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H25852.MD
H25852.03
H25852.MDEA
639
PLN
H25852.MD
H25852.03
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 109074-67-1
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.379
Boiling Point: 110-112°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02663405
Formuła:
C₅H₈F₃N Temp. Wrzenia: 110…112 °C Gęstość: 1,21 Temp. Zapłonu: 26 °C (78 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02663405 Numer CAS: 109074-67-1 ADR: 3,III |