3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
H25851.03
H25851.MD
H25851.03EA
1260
PLN
H25851.03
H25851.MD
3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 768-31-0
Molecular Formula: C6H10F3N
Formula Weight: 153.15
Flash Point: 28°(83°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
Boiling Point: 128-130°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02183561
Formuła:
C₆H₁₀F₃N Temp. Wrzenia: 128…130 °C Gęstość: 1,16 Temp. Zapłonu: 28 °C (83 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02183561 Numer CAS: 768-31-0 ADR: 3,III |