4-n-Propylpiperidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Propylpiperidine
H25848.MD
H25848.03
H25848.MDEA
476
PLN
H25848.MD
H25848.03
4-n-Propylpiperidine 95%
4-n-Propylpiperidine
Purity: 95%
CAS No.: 22398-09-0
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Amine-like
Boiling Point: 178-180°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00023151
Formuła:
C₈H₁₇N MW: 127.23 g/mol Temp. Wrzenia: 178…180 °C Gęstość: 0.864 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023151 Numer CAS: 22398-09-0 Numer WE (dawny EINECS): 244-956-9 ADR: 3 III |