Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxyazetidine hydrochloride
H25842.06
H25842.03
H25842.06EA
1130
PLN
H25842.06
H25842.03
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 18621-18-6
Molecular Formula: C3H7NO.HCl
Formula Weight: 109.56
Melting Point: 85-90°
MDL No.: MFCD02683887
Formuła:
C₃H₈ClNO MW: 109.56 g/mol Temp. topnienia: 85…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683887 Numer CAS: 18621-18-6 |