1-Cyclopentenecarbonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H25836.06
H25836.03
H25836.06EA
1880
PLN
H25836.06
H25836.03
1-Cyclopentenecarbonitrile 97%
1-Cyclopentenecarbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 3047-38-9
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.14
Refractive Index: 1.4715
Boiling Point: 72°/15mm
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00043765
Formuła:
C₆H₇N Temp. Wrzenia: 72 °C (15 mmHg) Gęstość: 0,944 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043765 Numer CAS: 3047-38-9 ADR: 6.1,III |