N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
H25833.06
H25833.03
H25833.06EA
2320
PLN
H25833.06
H25833.03
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide
Purity: 95%
CAS No.: 142492-01-1
Molecular Formula: C4H7F2NO2
Formula Weight: 139.10
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 40-41°/0.7mm
MDL No.: MFCD06248152
Formuła:
C₄H₇F₂NO₂ Temp. Wrzenia: 40…41 °C (0,7 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06248152 Numer CAS: 142492-01-1 |