Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H25763.03
H25763.MD
H25763.03EA
1260
PLN
H25763.03
H25763.MD
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate ≥98%
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 2037-81-2
Molecular Formula: C12H11N3O4S
Formula Weight: 293.30
Melting Point: 153-155°
MDL No.: MFCD00100230
Formuła:
C₁₂H₁₁N₃O₄S MW: 293.30 g/mol Temp. topnienia: 153…155 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00100230 Numer CAS: 2037-81-2 |