4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25755.03
H25755.MD
H25755.03EA
2610
PLN
H25755.03
H25755.MD
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 57395-89-8
Molecular Formula: C5H10FN.HCl
Formula Weight: 139.60
Melting Point: 161-163°
MDL No.: MFCD03452786
Formuła:
C₅H₁₁ClFN MW: 139.6 g/mol Temp. topnienia: 161…163 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03452786 Numer CAS: 57395-89-8 |