3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25751.03
H25751.MD
H25751.03EA
3920
PLN
H25751.03
H25751.MD
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 288315-03-7
Molecular Formula: C3H5F2N.HCl
Formula Weight: 129.54
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD05663714
Formuła:
C₃H₆ClF₂N Temp. topnienia: 138…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05663714 Numer CAS: 288315-03-7 |