7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25712.03
B25712.06
B25712.03EA
588
PLN
B25712.03
B25712.06
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 17680-55-6
Molecular Formula: C9H10BrN
Formula Weight: 212.09
Melting Point: 32-35°
MDL No.: MFCD06739047
Formuła:
C₉H₁₀BrN Temp. topnienia: 32…35 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06739047 Numer CAS: 17680-55-6 |