3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
B25582.18
B25582.30
B25582.18EA
297
PLN
B25582.18
B25582.30
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% in aqueous solution
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid
CAS No.: 815-17-8
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00154352
Formuła:
C₆H₁₀O₃ MW: 130.14 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00154352 Numer CAS: 815-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-418-2 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |