Malonamamidine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Malonamideamidine hydrochloride
B25569.14
B25569.22
B25569.14EA
622
PLN
B25569.14
B25569.22
Malonamamidine hydrochloride ≥98%
Malonamamidine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 34570-17-7
Molecular Formula: C3H7N3O.HCl
Formula Weight: 137.57
Melting Point: 170-174°
MDL No.: MFCD00013007
Formuła:
C₃H₇N₃O·HCl MW: 137.57 g/mol Temp. topnienia: 170…174 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013007 Numer CAS: 34570-17-7 Numer WE (dawny EINECS): 252-095-5 |