Amberlite® IRA-402 (Cl) ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25556.36
B25556.22
B25556.0E
B25556.36EA
520
PLN
B25556.36
B25556.22
B25556.0E
Amberlite® IRA-402 (Cl) ion exchange resin
Amberlite® IRA-402 (Cl)
CAS No.: 52439-77-7
MDL No.: MFCD01864002
Gęstość:
1,07 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145564 Numer CAS: 52439-77-7 |