Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25546.03
B25546.09
B25546.03EA
301
PLN
B25546.03
B25546.09
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Purity: 95%
CAS No.: 63131-29-3
Molecular Formula: C10H9FO3
Formula Weight: 196.18
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉FO₃ Temp. Wrzenia: 91 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,228 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000355 Numer CAS: 63131-29-3 Numer WE (dawny EINECS): 263-889-6 |