4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(p-Tolyl)-2,2:6,2-terpyridine
B25509.02
B25509.77
B25509.02EA
1150
PLN
B25509.02
B25509.77
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 89972-77-0
Molecular Formula: C22H17N3
Formula Weight: 323.40
Melting Point: 167-170°
MDL No.: MFCD06796977
Formuła:
C₂₂H₁₇N₃ MW: 323.40 g/mol Temp. topnienia: 167…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06796977 Numer CAS: 89972-77-0 |