2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25433.22
B25433.06
B25433.22EA
0
PLN
B25433.22
B25433.06
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
2-Bromo-4-nitrophenetole
Purity: 99%
CAS No.: 58244-42-1
Molecular Formula: C8H8BrNO3
Formula Weight: 246.06
Melting Point: 94-98°
MDL No.: MFCD12547883
Formuła:
C₈H₈BrNO₃ Temp. topnienia: 94…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12547883 Numer CAS: 58244-42-1 |