Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cyclobutanamine hydrochloride
B25400.14
B25400.06
B25400.14EA
2400
PLN
B25400.14
B25400.06
Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Cyclobutylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 6291-01-6
Molecular Formula: C4H9N.HCl
Formula Weight: 107.58
Melting Point: 180-183°
MDL No.: MFCD00034953
Formuła:
C₄H₉N·HCl MW: 107.58 g/mol Temp. topnienia: 180…183 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00034953 Numer CAS: 6291-01-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-540-4 |