Methyl malonamate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25326.14
B25326.22
B25326.14EA
1080
PLN
B25326.14
B25326.22
Methyl malonamate 98%
Methyl malonamate
Purity: 98%
CAS No.: 51513-29-2
Molecular Formula: C4H7NO3
Formula Weight: 117.11
Melting Point: 38-40°
MDL No.: MFCD00674533
Formuła:
C₄H₇NO₃ Temp. topnienia: 38…40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00674533 Numer CAS: 51513-29-2 |