2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25307.06
B25307.14
B25307.06EA
265
PLN
B25307.06
B25307.14
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate 98%
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 27503-81-7
Molecular Formula: C13H10N2O3S.H2O
Formula Weight: 292.32 (274.30anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₁₃H₁₀N₂O₃S·H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150559 Numer CAS: 27503-81-7 Numer WE (dawny EINECS): 248-502-0 |