3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25214.06
B25214.14
B25214.06EA
390
PLN
B25214.06
B25214.14
3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one 98%
3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one
Purity: 98%
CAS No.: 29211-70-9
Molecular Formula: C6H10N2O
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 878994
MDL No.: MFCD00051646
Formuła:
C₆H₁₀N₂O Temp. topnienia: 206…210 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051646 Numer CAS: 29211-70-9 |