4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Zingerone, Vanillylacetone
B25150.03
B25150.06
B25150.14
B25150.03EA
255
PLN
B25150.03
B25150.06
B25150.14
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone 97%
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Purity: 97%
CAS No.: 122-48-5
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 39-42°
MDL No.: MFCD00048232
Formuła:
C₁₁H₁₄O₃ Temp. topnienia: 39…42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048232 Numer CAS: 122-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-548-3 |