Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 2-cyclohexylideneacetate
B25073.06
B25073.14
B25073.22
B25073.06EA
443
PLN
B25073.06
B25073.14
B25073.22
Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 98%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1552-92-7
Molecular Formula: C10H16O2
Formula Weight: 168.24
Boiling Point: 48-49°/0.02mm
MDL No.: MFCD00017627
Formuła:
C₁₀H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 48…49 °C (0,02 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00963857 Numer CAS: 1552-92-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-297-7 |