Cyclohexylurea 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24915.14
B24915.22
B24915.14EA
241
PLN
B24915.14
B24915.22
Cyclohexylurea 98%
Cyclohexylurea
Purity: 98%
CAS No.: 698-90-8
Molecular Formula: C7H14N2O
Formula Weight: 142.20
Melting Point: 191-195°
Beilstein Reference: 636914
MDL No.: MFCD00014286
Formuła:
C₇H₁₄N₂O Temp. topnienia: 191…195 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014286 Numer CAS: 698-90-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-822-6 |