Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
B24877.03
B24877.06
B24877.14
B24877.03EA
381
PLN
B24877.03
B24877.06
B24877.14
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 64276-62-6
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Melting Point: 126-128°
MDL No.: MFCD03931521
Formuła:
C₁₃H₁₃NO₂ Temp. topnienia: 126…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03931521 Numer CAS: 64276-62-6 |