Sodium phosphonoformate hexahydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24784.03
B24784.06
B24784.14
B24784.03EA
513
PLN
B24784.03
B24784.06
B24784.14
Sodium phosphonoformate hexahydrate ≥98%
Sodium phosphonoformate hexahydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 34156-56-4
Molecular Formula: Na2O3PCO2Na.6H2O
Formula Weight: 300.08 (191.98anhy)
MDL No.: MFCD00150176
Formuła:
Na₂O₃PCO₂Na·6H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150176 Numer CAS: 34156-56-4 |