1-Adamantylacetonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24770.03
B24770.06
B24770.03EA
629
PLN
B24770.03
B24770.06
1-Adamantylacetonitrile 97%
1-Adamantylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 16269-13-9
Molecular Formula: C12H17N
Formula Weight: 175.28
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00194034
Formuła:
C₁₂H₁₇N Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00194034 Numer CAS: 16269-13-9 ADR: 6.1,III |