Methyl-4-hydroxy-2-hexynoate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24690.03
B24690.06
B24690.03EA
527
PLN
B24690.03
B24690.06
Methyl-4-hydroxy-2-hexynoate 97%
Methyl-4-hydroxy-2-hexynoate
Purity: 97%
CAS No.: 112780-04-8
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.15
Refractive Index: 1.4620
MDL No.: MFCD04039770
Formuła:
C₇H₁₀O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04039770 Numer CAS: 112780-04-8 |