Sodium hydrogen fumarate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Monosodium Fumarate, Fumaric Acid Monosodium Salt
B24683.18
B24683.30
B24683.18EA
184
PLN
B24683.18
B24683.30
Sodium hydrogen fumarate 98%
Sodium hydrogen fumarate
Purity: 98%
CAS No.: 5873-57-4
Molecular Formula: C4H3NaO4
Formula Weight: 138.06
MDL No.: MFCD00039097
Formuła:
C₄H₄O₄ MW: 138.05 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039097 Numer CAS: 5873-57-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-535-4 |