Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Benzyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate
B24679.06
B24679.14
B24679.06EA
608
PLN
B24679.06
B24679.14
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate
Purity: 98%
CAS No.: 295320-25-1
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.27
Melting Point: 79-81°
MDL No.: MFCD04039768
Formuła:
C₁₅H₁₄O₃ Temp. topnienia: 79…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04039768 Numer CAS: 295320-25-1 |