Suberoyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Suberoylchloride, Suberoyl Chloride
B24580.06
B24580.14
B24580.06EA
725
PLN
B24580.06
B24580.14
Suberoyl chloride 97%
Suberoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 10027-07-3
Molecular Formula: C8H12Cl2O2
Formula Weight: 211.09
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₂Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 162…163 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,172 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000764 Numer CAS: 10027-07-3 ADR: 8,II |